Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAT1264-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT1264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
MDL numero: MFCD00000027
CAS-numero: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
UN: 0000