Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A18004.03EA 132 EUR InStock
A18004.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Sm
MW: 700,162 g/mol
Sulamispiste: 191…193 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015711
CAS-numero: 15492-50-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000