Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14500.03EA 209 EUR
14500.03 44842.03 44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Tb
MW: 708,727 g/mol
Sulamispiste: 155…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064752
CAS-numero: 15492-51-0