Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
39581.06EA 695 EUR
39581.06 39581.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Yb
MW: 722,842 g/mol
Sulamispiste: 167…169 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000034
CAS-numero: 15492-52-1