Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
41279.03EA
198
EUR
41279.03
41279.14
41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Kaava:
C₂₂H₃₈CuO₄ MW: 430,08 g/mol Kiehumispiste: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.) Sulamispiste: 198 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00058920 CAS-numero: 14040-05-2 |