Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
42787.02EA 0 EUR
42787.02 42787.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III)
Intermediate for scandium oxide ceramics
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Sc
Kiehumispiste: 275 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 150…152 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00169875
CAS-numero: 15492-49-6