Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Varoitus
14480.06EA 572 EUR
14480.06 14480.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Kiehumispiste: 95 °C (0,05 mmHg)
Sulamispiste: 170…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015713
CAS-numero: 15632-39-0