Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Toimittaja: Alfa Aesar
|
44003.03EA
106
EUR
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Kaava:
C₃₃H₅₇O₆Y MW: 638,708 g/mol Sulamispiste: 170…173 °C |
MDL numero:
MFCD00015713 CAS-numero: 15632-39-0 |