Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
41909.14EA 2910 EUR
41909.14 41909.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Kaava: C₄₄H₇₆HfO₈
MW: 910,5 g/mol
Sulamispiste: 315 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863471
CAS-numero: 63370-90-1