Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Toimittaja: Alfa Aesar
39548.03EA 0 EUR
39548.03 39548.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Kaava: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Kiehumispiste: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Sulamispiste: 318…320 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145380
CAS-numero: 18865-74-2