Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Varoitus
40621.03EA 272 EUR
40621.03 40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Kiehumispiste: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145466
CAS-numero: 181418-64-4