Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Toimittaja: Alfa Aesar
39459.06EA 705 EUR InStock
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Kaava: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Kiehumispiste: 325 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 219…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00145379
CAS-numero: 41706-15-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000