Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
41359.04EA 532 EUR
41359.04 41359.09 41359.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Precursor for CVD process
Kaava: C₂₂H₃₈CoO₄
MW: 425,46 g/mol
Sulamispiste: 143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00233616
CAS-numero: 13986-53-3