Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
40470.14EA 3400 EUR
40470.14 40470.03 40470.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Kaava: C₂₂H₃₈NiO₄
MW: 425,23 g/mol
Kiehumispiste: 90…110 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Sulamispiste: 223…225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00192348
CAS-numero: 14481-08-4