Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
43993.04EA 525 EUR
43993.04 43993.02 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Vapor deposition
Kaava: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Sulamispiste: 254…256 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00233617
CAS-numero: 14877-41-9