Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
41862.06EA 790 EUR
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Kaava: C₃₃H₅₇FeO₆
MW: 605,65 g/mol
Kiehumispiste: 300 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067465
CAS-numero: 14876-47-2