Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44006.04EA 1160 EUR
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Ru
Kiehumispiste: 250 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 200…203 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269841
CAS-numero: 38625-54-6