Barium hexafluoroacetylacetonate
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
14503.03EA 74.5 EUR
14503.03 14503.06
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Kaava: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
Sulamispiste: 220 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075633
CAS-numero: 118131-57-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III