Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
78113.03EA 83.1 EUR
78113.03 78113.06
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Kaava: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
Sulamispiste: 134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013506
CAS-numero: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II