Lead(II) acetylacetonate
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
89858.18EA 1180 EUR
89858.18 89858.09
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Kaava: C₁₀H₁₄O₄Pb
MW: 405,41 g/mol
Sulamispiste: 141…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013499
CAS-numero: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III