Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
41870.04EA 234 EUR
41870.04 41870.02 41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Kaava: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Kiehumispiste: 220 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151019
CAS-numero: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1