Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25284.03EA 74.8 EUR
B25284.03 B25284.14 B25284.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Kaava: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Kiehumispiste: 220 °C
Sulamispiste: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151019
CAS-numero: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1