Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
42463.03EA 55.5 EUR InStock
42463.03 42463.14 42463.06
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Kaava: C₂₀H₂₈O₈Hf
MW: 574,922 g/mol
Sulamispiste: 193 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044997
CAS-numero: 17475-67-1
EINECS: 000-000-0
UN: 0000