Hafnium trifluoroacetylacetonate
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
19275.09EA 375 EUR
19275.09 19275.02 19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Kaava: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
Sulamispiste: 128…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078027
CAS-numero: 17475-68-2
UN: 0000