Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)]
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAC2407-1GEA 203 EUR InStock
TCIAC2407-1G TCIAC2407-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)]
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)]
Kaava: C₃₆H₄₆ClN₃O₂Pd
EINECS: 000-000-0
UN: 0000