Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44482.14EA 220 EUR
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Kaava: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039935
CAS-numero: 13601-55-3