Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23886.03EA 347 EUR
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Kaava: H₁₈Cl₂N₆Ru
MW: 274,16 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
MDL numero: MFCD00011477
CAS-numero: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2