Hexaammineruthenium trichloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO363340010EA 188 EUR
ACRO363340010 ACRO363340050 ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Kaava: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011478
CAS-numero: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %