Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
10511.01EA 125 EUR
10511.01 10511.03 10511.06
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Kaava: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
MDL numero: MFCD00011478
CAS-numero: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
UN: 3288
ADR: ,