Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
44481.14EA 220 EUR InStock
44481.14 44481.22
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) iodide
Kaava: H₁₈I₂N₆Ni
MW: 414,685 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00058808
CAS-numero: 13859-68-2
EINECS: 000-000-0
UN: 0000