Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
|
Varoitus
|
183687-100GEA
338.18
EUR
183687-100G
183687-25G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Kaava:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Sulamispiste: 268-272 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00066638 CAS-numero: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |