Reinecke's salt ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO423330250EA 74.5 EUR
ACRO423330250 ACRO423335000 ACRO423331000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Kaava: C₄H₁₀CrN₇S₄
Sulamispiste: 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00151654
CAS-numero: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥93.0 %
Sensitivity passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)