Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
18869.04EA 195 EUR
18869.04 18869.09
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Kaava: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
MW: 837,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015866
CAS-numero: 82308-17-6