Hydrogensulfite standard solution, 1.000 mg/l HSO3- vedessä IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDH057.W.L25EA 125 EUR
ACSDH057.W.L25 ACSDH057.W.L5 ACSDH057.W.L1
Hydrogensulfite standard solution, 1.000 mg/l HSO3- vedessä IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Anionic Standards Hydrogensulfite Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022