Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B23654.18EA 72.6 EUR
B23654.18 B23654.30
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Kaava: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Kiehumispiste: 272…275 °C
Tiheys: 1,044
Leimahduspiste: 134 °C (273 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022338
CAS-numero: 77-83-8
EINECS: 201-061-8