Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
B22990.AUEA 494 EUR InStock
B22990.AU B22990.AD B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Kaava: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21
Kiehumispiste: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Tiheys: 1,102
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD00005123
CAS-numero: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
UN: 0000