3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B23435.22EA 244 EUR
B23435.22 B23435.14
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Kaava: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Kiehumispiste: 142…146 °C
Tiheys: 0,830
Leimahduspiste: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005996
CAS-numero: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III