Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12478.03EA 87.8 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Sulamispiste: 15,7 °C
Tiheys: 6,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144387
CAS-numero: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III