Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
44240.18EA 1140 EUR InStock
44240.18 44240.03 44240.09
Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Indium gallium alloy (60:40 w%)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144387
EINECS: 231-163-8
UN: 0000