Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14634.03EA 80.2 EUR
14634.03 14634.09 14634.PG 14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Sulamispiste: 10,7 °C
Tiheys: 6,359
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144388
UN: 1760
ADR: 8,III