Trisykloheksyylifosfiini 18% in toluene
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAT1165-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAT1165-25ML TCIAT1165-500ML
Trisykloheksyylifosfiini 18% in toluene
Trisykloheksyylifosfiini
Kaava: C₁₈H₃₃P
MW: 280,43 g/mol
Kiehumispiste: 132 to 134 °C (0.02 torr)
Sulamispiste: 78 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: -20°C
MDL numero: MFCD00003853
CAS-numero: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
UN: 1294
ADR: 3,II