2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vesiliuos
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO257740050EA 624 EUR
ACRO257740050 ACRO257740025 ACRO257740010
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) vesiliuos
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Kaava: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15
Sulamispiste: –30 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01941547
CAS-numero: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %