2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16922.0FEA 1120 EUR
A16922.0F A16922.AE A16922.AP
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vesiliuos
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Kaava: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15
Tiheys: 1,238
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01941547
CAS-numero: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5