(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO297060100EA 324 EUR
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Kaava: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Kiehumispiste: 102…106 °C (,2hPa)
Sulamispiste: 55…59 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00213364
CAS-numero: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV (1 % in CH2Cl2) 1 cm cell
UV at 400 nm A: ≤2