(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA1359-1GEA 25.3 EUR
TCIAA1359-1G TCIAA1359-25G TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Kaava: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00213364
CAS-numero: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/83/28929283.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C