(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16375.06EA 373 EUR
L16375.06 L16375.03
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Kaava: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Kiehumispiste: 140…142 °C (6 mmHg)
Tiheys: 1,056
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023734
CAS-numero: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0