(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
Toimittaja: MAYBRIDGE
MAYBAC13425EAEA 0 EUR
MAYBAC13425EA MAYBAC13425DA MAYBAC13425.50
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
Kaava: C₁₂H₁₈ClNO
MDL numero: MFCD00044200
CAS-numero: 105973-51-1