Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21689.06EA 153 EUR
B21689.06 B21689.03 B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Kaava: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Sulamispiste: 181…185 °C
MDL numero: MFCD00062955
CAS-numero: 86123-10-6