Fmoc-D-phenylalanine
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
04-13-1030-5EA 120 EUR
04-13-1030-5 04-13-1030-25
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine
Kaava: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL numero: MFCD00062955
CAS-numero: 86123-10-6