Fmoc-L-phenylalanine
Toimittaja: Molekula
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
MOLEM37869179EA 137 EUR
MOLEM37869179
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Kaava: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL numero: MFCD00037128
CAS-numero: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1